Learn More
Anhydride méthanesulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10045613 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10045613
Marque: Thermo Scientific Acros 348760050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7143-01-3 | C2H6O5S2 | 174.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7143-01-3
Formule moléculaire C2H6O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 174.18
Clé InChI IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanesulfonic anhydride
Point de fusion 69.0°C to 70.0°C
Couleur Gris à blanc
Point d’ébullition 125.0°C (4.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Synonyme methanesulfonic anhydride, methanesulfonic acid, anhydride, mesyl anhydride, mesic anhydride, methanesulphonic anhydride, methane sulfonic acid anhydride, methanesulfonyl methanesulfonate, methane sulfonic anhydride, methanesulfonic acid, 1,1'-anhydride, methanesulfonic acid methylsulfonyl ester
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
SMILES CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C
Nom IUPAC anhydride méthanesulfonique
CID PubChem 81560
Poids de la formule 174.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanesulfonic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.