Learn More
Anhydride méthanesulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021123
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
50g
Code produit. 11410943
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13328.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7143-01-3 | C2H6O5S2 | 174.19 g/mol
Methanesulfonic anhydride is used to prepare methylsulfonyl esters called as mesylates. It finds application in the reaction of aromatic alkylation. It reacts with dimethylsulfoxide to get sulfoxonium complex, which is a useful oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride méthanesulfonique est utilisé pour préparer les esters méthylsulfonyles appelés mésylates. Il est utilisé dans la réaction d’alkylation aromatique. Il réagit avec le diméthylsulfoxyde pour obtenir le complexe du sulfoxonium, qui est un agent oxydant utile.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7143-01-3
Formule moléculaire C2H6O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
Numéro MDL MFCD00007556
Clé InChI IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanesulfonic anhydride, methanesulfonic acid, anhydride, mesyl anhydride, mesic anhydride, methanesulphonic anhydride, methane sulfonic acid anhydride, methanesulfonyl methanesulfonate, methane sulfonic anhydride, methanesulfonic acid, 1,1'-anhydride, methanesulfonic acid methylsulfonyl ester
CID PubChem 81560
Nom IUPAC anhydride méthanesulfonique
SMILES CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanesulfonic anhydride
Point de fusion 65°C to 69°C
Point d’ébullition 125°C (4 mmHg)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 972316
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanesulphonic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methanesulphonic acid, anhydride