Learn More
Méthanol, 99,8 %, pour spectroscopie ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Conditionnement:
2.50L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methanol |
| Point de fusion | -98.0°C |
| Absorbance | 0.01 max. at 280nm, 0.01 max. at 400nm, 0.04 max. at 260nm, 0.1 max. at 240nm, 0.2 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 0.8 max. at 210nm, 1 max. at 205nm |
| Densité | 0.7910g/mL |
| Point d’ébullition | 64.7°C |
| Quantité | 500 mL |
| Point d’éclair | 12°C |
| Conditionnement | Flacon en verre EcoSafPak™ |
| Forme physique | Liquide |
| Indice de réfraction | 1.3280 to 1.3300 |
| Afficher plus |