Learn More
Méthanol, 99,8 %, pour spectroscopie ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-216807 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Conditionnement:
2.50L
500mL
Code produit. 10209370
Marque: Thermo Scientific Acros 413775000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98.0°C
Absorbance 0.01 max. at 280nm, 0.01 max. at 400nm, 0.04 max. at 260nm, 0.1 max. at 240nm, 0.2 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 0.8 max. at 210nm, 1 max. at 205nm
Densité 0.7910g/mL
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 500 mL
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre EcoSafPak™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3280 to 1.3300
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Résidus après évaporation 0.001% max.
Gravité spécifique 0.791
Acide titrable 0.0003 meq/g max.
Formule linéaire CH3OH
Base titrable 0.0002 meq/g max.
Tension de vapeur Vapor Pressure: 128hPa at 20°C
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1227
Eau 0.1% max. (K.F.)
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité ACS