Learn More
Méthanol, BAKER ANALYSED™, réactif LC-MS, J.T. Baker™
Code produit. 12769600 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit.
12769600 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 12769600 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 9822.1000GL
Convient aux instruments UPLC/UHPLC
  • Détection à barrette de diodes LC-Gradient (AU), solution de test modifiée avec 0,1 % (v/v) d’acide formique :
    • à 235 nm max. 0,005
    • à 254 nm max. 0,001
  • Test de pertinence LC-MS Gradient (TIC, 100 à 2 000 m/z), la solution de test est modifiée avec 0,1 % (v/v) d’acide formique :
    • Impuretés sensibles ESI-MS positives (comme la réserpine) max. 50 ng/ml
  • Absorbance ultraviolette (voie de 1,00 cm par rapport à l’eau) :
    • à 225 nm max. 0,20
    • à 254 nm max. 0,02
    • à 280 nm max. 0,01
Spécification
Point de fusion -98°C
CAS 67-56-1
Densité 0.7918 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 64.6°C (1013 hPa)
Quantité 1 L
Point d’éclair 11°C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage min. 99.8%
Résidus après évaporation max. 1 ppm
Formule moléculaire CH4O
Numéro MDL MFCD00004595
Numéro UN 1230
Eau max. 0.02%
Synonyme Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.