Learn More
Méthanol-d, pour RMN, 99,0 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10678011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10678011 100 ml Flacon en verre 100mL
10562081 25 ml Flacon en verre 25mL
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10678011
Marque: Thermo Scientific Acros 299131000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1455-13-6 | CH4O | 33.048 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1455-13-6
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 33.048
Numéro MDL MFCD00044213
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Synonyme methanol-d, methan 2h ol, methyl alcohol-d, methanol-o-d1, ch3od, deutero methanol, ch 3 od, methanol-d1, methanol d, methan-d-ol, meod
CID PubChem 123113
Nom IUPAC deutériooxyméthane
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol-d
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.0 atom % D
Densité 0,8100 g/ml
Deutérium (D) 99,0% min
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 100 ml
Point de fusion -98,0°C
Point d’ébullition 65,4°C
Formule linéaire CH3OD
Numéro UN 1230
Beilstein 01, III, 1187
Poids de la formule 33.05
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol-d
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.