Learn More
Méthanol-d3, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10358830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2,5 ml
10 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
2.50mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10358830
Marque: Thermo Scientific Acros 300730025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1849-29-2 | CH4O | 35.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1849-29-2
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 35.06
Numéro MDL MFCD00055877
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-FIBGUPNXSA-N
Synonyme methanol-d3, methan-d3-ol, 2h3 methanol, methyl-d3 alcohol, methan-d3-ol 6ci,7ci,8ci,9ci, cd3oh, 1,1,1-trideuteromethanol, methanol d, 1,1,1-2h3 methanol, methanol-d3, 99.8 atom % d
CID PubChem 123132
Nom IUPAC trideutériométhanol
SMILES CO
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Methanol-d3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5 atom % D, For NMR
Densité 0,8670 g/ml
Deutérium (D) 99,4% min
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 2,5 ml
Formule linéaire CD3OH
Poids de la formule 35.07
Qualité RMN
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol-d3
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Faroangivelser
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contient: (2H3)Methanol
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.