Learn More
Méthanol-d4, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-160064 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
50 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
5mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10397770
Marque: Thermo Scientific Acros 166350050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 811-98-3
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 36.066
Numéro MDL MFCD00044637
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonyme methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
CID PubChem 71568
Nom IUPAC trideutério(deutériooxy)méthane
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol-d4
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5 atom % D
Densité 0,8880 g/ml
Deutérium (D) 99,4% min
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3262
Tension de vapeur Tension de vapeur :128 mbar à 20°°C
Eau 0,06 % max. (coulométrique)
Quantité 5 ml
Point de fusion -99.0°C
Point d’ébullition 65.0°C
Formule linéaire CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Poids de la formule 36.06
Qualité RMN