Learn More
Méthanol, qualité LC/MS, Thermo Scientific
55.10€ - 115.00€
| Code produit | Marque | dimQuantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | dimQuantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30280930
|
Thermo Scientific
T004560500 |
59.25€
500mL |
Expédition estimée: 04-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
|
30280931
|
Thermo Scientific
T004561000 |
129.00€ 55.10€ / 1L Économisez 73.90€ 57% de réduction |
Expédition estimée: 04-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
|
30280932
|
Thermo Scientific
T004562500 |
283.00€ 115.00€ / 2.5L Économisez 168.00€ 59% de réduction |
Expédition estimée: 04-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
Description
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Methanol, LC/MS grade
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol