Learn More
Méthanol (sans peroxyde-Free/Sequencing), Fisher BioReagents™
Code produit. 10163383
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
4L
Code produit. 10163383
Marque: Fisher BioReagents BP11051
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Méthanol (sans peroxyde / séquençage)
Le méthanol est utilisé dans la coloration et la décoloration des gels d’électrophorèse de protéines, dans la HPLC et dans d’autres applications biologiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Specifications
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98°C
Note relative au nom Peroxide-free
Absorbance 0.025 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 205nm
Couleur Incolore
Densité 0.791g/cm³
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Peroxides: ≤0001%
Indice de réfraction 1.326 to 1.330 (at 25°C)
Plage de pourcentage du dosage ≥99.9 %
Résidus après évaporation 3ppm max.
Acide titrable 0.0003mEq/g max.
Formule linéaire CH3OH
Base titrable 0.0002mEq/g max.
Tension de vapeur 128 hPa at 20°C
Viscosité 0.55 cP at 20°C
Eau 0.1% max.
Merck Index 15, 6029
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Séquençage
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.