Learn More
Méthanol, pour l’analyse des métaux traces, Primar™, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
Description
Flacon en verre ambré de 2,5 L
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -98°C |
| CAS | 67-56-1 |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 64.7°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | CH4O |
| Numéro MDL | MFCD00004595 |
| Tension de vapeur | 128 hPa at 20°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur