Learn More
Chlorhydrate de méthapyrilène, LoGiCal
Code produit 30457493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457493 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457493 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1680.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methapyrilene hydrochloride
CAS 135-23-9
Noms d’analytes ou de composants Methapyrilene hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H19 N3 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Thenylpyramine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(2-thienylmethyl)-, monohydrochloride, Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]-, monohydrochloride, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]pyridine hydrochloride, Barhist, Blue Line, Bu-pyra-hist, Bu-pyra-histrit, Butyl-pyra-hist, Capathyn, Cohistine, Coryzol, Histadyl, Histafed, Lullamin, Methacon, Methapyrilene hydrochloride, Methoxylene, N,N-Dimethyl-N'-(2-thenyl)-N'-(2-pyridyl-ethylene-diamine hydrochloride), Pyrathyn, Somnicaps, Tem-Histine, Teralin, Thenylene hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CN(C)CCN(Cc1cccs1)c2ccccn2
Nom IUPAC N,N-diméthyl-N'-pyridin-2-yl-N'-(thiophén-2-ylméthyl)éthane-1,2-diamine;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 297.85
Quantité 10 mg
Poids de la formule 297,1066 g/mol