Learn More
Méthénamine, LoGiCal
Code produit 30460336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460336 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460336 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1998.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Urotropine
CAS 100-97-0
Noms d’analytes ou de composants Urotropine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H12 N4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Methenamine, 1,3,5,7-Tetraazotricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamethylenetetramine (8CI), 1,3,5,7-Tetraazaadamantane, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane (Urotropine), Aceto HMT, Aminoform, Ammoform, Antihydral, Cohedur H 30, Cystogen, Duirexol, EL 10, EL 10 (corrosion inhibitor), Ekagom H, Formamine, Formin, Formin (heterocycle), HA, HMT, HMTA, Heksa K, Herax UTS, Heterin, Hexa, Hexa (vulcanization accelerator), Hexa B, Hexa-Flo-Pulver, Hexaform, Hexamethylenamine, Hexamine, Hexamine (heterocycle), Hexamine Superfine, Hexasan, Methenamide, Methenamin, Methenamine, NSC 26346, NSC 403347, Nocceler H, Nocceler H-PO, Preparation AF, Rhenogran HEXA 80, S 4, S 4 (heterocycle), Sanceler H, Sanceler HT, Sanceler HT-PO, Thixon 715B, Uramin, Uratrine, Uritone, Urodeine, Urotropin, Urotropine, Vulkacit H, Vulkacit H 30, Xametrin
Formule InChI InChI=1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES C1N2CN3CN(CN1C3)C2
Nom IUPAC 1,3,5,7-tétraazotricyclo[3.3.1.13,7]décane
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 140.19
Quantité 10 mg
Poids de la formule 140,1062 g/mol