Learn More
Énanthate de méthénolone 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314312
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30314312 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314312 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15005100AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Primobolan
CAS 303-42-4
Noms d’analytes ou de composants Primobolan
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C27 H42 O3
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Metenolone enanthate, Methenolone 17-enanthate, Methenolone enanthate, NSC 64967, Primobolan Depot, Primonabol Depot, SH 601, SQ 16374, (5alpha,17beta)-1-Methyl-17-[(1-oxoheptyl)oxy]-androst-1-en-3-one, 5alpha-Androst-1-en-3-one, 17beta-hydroxy-1-methyl-, heptanoate (6CI,8CI), (5alpha,17beta)-1-Methyl-17-[(1-oxoheptyl)oxy]androst-1-en-3-one, 1-Methyl-17beta-hydroxy-5alpha-androst-1-en-3-one enanthate, 1-Methyl-Delta1-androsten-17beta-ol-3-one enanthate, 17beta-Hydroxy-1-methyl-5alpha-androst-1-en-3-one 17beta-enanthate, 17beta-Hydroxy-1-methyl-5alpha-androst-1-en-3-one heptanoate
Formule InChI InChI=1S/C27H42O3/c1-5-6-7-8-9-25(29)30-24-13-12-22-21-11-10-19-17-20(28)16-18(2)27(19,4)23(21)14-15-26(22,24)3/h16,19,21-24H,5-15,17H2,1-4H3/t19-,21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1
SMILES CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)C=C(C)[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nom IUPAC [(5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-1,10,13-trimetil-3-oxo-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] heptanoato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 414.62
Quantité 1 mL
Poids de la formule 414.3134 g/mol