Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methiocarb |
| CAS | 2032-65-7 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Densité | 1,236 g/cm3 |
| Beilstein | 1881431 |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 119°C |
| Point d’ébullition | 311°C |
| Synonyme | 4-Methylthio-3,5-xylyl methylcarbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 225.31 g/mol |
| Afficher plus |