Learn More
Méthionine (L-méthionine), Mikromol™
Code produit 30051610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051610 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051610 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0358.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Méthionine (L-méthionine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methionine
CAS 63-68-3
Noms d’analytes ou de composants L-Methionine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H11 N O2 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, L-Methionine, Methionine, L- (8CI), (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, 2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Acimethin, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylthio)-, (S)-, Cymethion, L-Homocysteine, S-methyl-, L-α-Amino-γ-methylthiobutyric acid, Meth-o-Tas, Methionine, Methiorep, NSC 22946, S-Methionine, S-Methyl-L-homocysteine, Secretory peptide (human clone HTXDU73), h-Met-oh, l-Methionine, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid, γ-Methylthio-α-aminobutyric acid, Phenylalanine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMILES CSCC[C@H](N)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Quantité 250 mg
Poids de la formule 149,051 g/mol