Learn More
STEMCELL Technologies MethoCult™ GF M3434, Pre-aliquoted
Click to view available options
Quantité:
24 x 3 ml
Description
- MethoCult™ GF M3434 is optimized for the growth and enumeration of hematopoietic progenitor cells in colony-forming unit (CFU) assays of mouse bone marrow, spleen, peripheral blood, and fetal liver cells
- MethoCult™ GF M3434 has been formulated to support optimal growth of primitive erythroid progenitor cells (BFU-E), granulocyte-macrophage progenitor cells (CFU-GM, CFU-G and CFU-M), and multi-potential granulocyte, erythroid, macrophage, megakaryocyte progenitor cells (CFU-GEMM)
- This formulation is compatible with STEMvision™ software for automated colony counting of mouse bone marrow CFU assays
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells |
| À utiliser avec (application) | Cell Culture, Colony Assay, Functional Assay |
| Quantité | 24 x 3 ml |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.