Learn More
Méthode 525.2 Mélange de pesticides azotés/phosphorés, 6-13 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carboxin∣Diazinon∣Disulfoton∣Fenamiphos∣Merphos∣Terbufos |
| CAS | 5234-68-4, 333-41-5, 298-04-4, 22224-92-6, 150-50-5, 13071-79-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Carboxin∣Diazinon∣Disulfoton∣Fenamiphos∣Merphos∣Terbufos |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acétone |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Carboxin 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Disulfoton 1000 μg/mL∣Fenamiphos 1000 μg/mL∣Merphos 1000 μg/mL∣Terbufos 1000 μg/mL |