Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| Aldrine | 309-00-2 | 200μg/ml |
| alpha-BHC | 319-84-6 | 200μg/ml |
| bêta-BHC | 319-85-7 | 200μg/ml |
| delta-BHC | 319-86-8 | 200μg/ml |
| Dieldrine | 60-57-1 | 200μg/ml |
| Endosulfan I | 959-98-8 | 200μg/ml |
| Endosulfan II | 33213-65-9 | 200μg/ml |
| Sulfate d’endosulfan | 1031-07-8 | 200μg/ml |
| Endrine | 72-20-8 | 200μg/ml |
| Endrine aldéhyde | 7421-93-4 | 200μg/ml |
| Endrine cétone | 53494-70-5 | 200μg/ml |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 200μg/ml |
| Heptachlore | 76-44-8 | 200μg/ml |
| Époxyde d'heptachlore (isomère B) | 1024-57-3 | 200μg/ml |
| Méthoxychlore | 72-43-5 | 200μg/ml |
| p,p'-DDD | 72-54-8 | 200μg/ml |
| p,p'-DDE | 72-55-9 | 200μg/ml |
| p,p'-DDT | 50-29-3 | 200 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Organochlorine Pesticides Mix A |
| Conditionnement | Ampoule en verre présélectionné de 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Méthodes | For US EPA Method 525.2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Aldrin; alpha-BHC; beta-BHC; p,p'-DDD; p,p'-DDE; delta-BHC; Dieldrin; p |
| Technique | AA, ICP |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Type | Certified Reference Material |
| Élément | Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, p,p'-DDD, p,p'-DDE, delta-BHC, Dieldrin |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Show More |
Safety and Handling
- Organochloine Pesticides Mix A
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: acetone
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire