Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 2-Chloro-2,6-diéthyl-N-(méthoxyméthyl)acétanilide | 15972-60-8 | 200μg/ml |
| alpha-chlordane | 5103-71-9 | 200μg/ml |
| Bladex | 21725-46-2 | 200μg/ml |
| 4,4-Dichlorobenzilate déthyle | 510-15-6 | 200μg/ml |
| Chloronèbe | 2675-77-6 | 200μg/ml |
| Tétrachloroisophtalonitrile | 1897-45-6 | 200μg/ml |
| Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle | 2921-88-2 | 200μg/ml |
| gamma-chlordane | 5103-74-2 | 200μg/ml |
| Hexachlorobenzène | 118-74-1 | 200μg/ml |
| Dachtal méthyle | 1861-32-1 | 200μg/ml |
| Perméthrine (c=39 % ; t=59 %) | 52645-53-1 | 200μg/ml |
| N-Isopropyl-N-phényl-2-chloroacétamide | 1918-16-7 | 200μg/ml |
| 5-Éthoxy-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazole | 2593-15-9 | 200μg/ml |
| trans-nonachlor | 39765-80-5 | 200μg/ml |
| Trifluraline | 1582-09-8 | 200 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Organochlorine Pesticides Mix B |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambré prédécoupée de 2 mL |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Méthodes | For US EPA Method 525.2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Alachlor; Bladex; alpha-Chlordane; Chloroneb; Chlorobenzilate; Chlorothalonil; Chlorpyrifos; gamma-Chlordane; Hexachlorobenzene; Methyl dacthal; trans-Nonachlor; Permethrin (t=55%;c=44%); Propachlor; Terrazole; Trifluralin |
| Technique | AA, ICP |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Type | Certified Reference Material |
| Élément | Alachlor, Bladex, alpha-Chlordane, Chloroneb, Chlorobenzilate, Chlorothalonil, Chlorpyrifos, gamma-Chlordane, Hexachlorobenzene, Methyl Dacthal, trans-Nonachlor, Permethrin, Propachlor, Terrazole, Trifluralin |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Organochlorine pest MixB
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: acetone, chlorothalonil, chlorpyrifos, trifluralin
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire