Learn More
Méthode 8270B - Mélange de pesticides organophosphorés, 9-2 2000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethoate∣Disulfoton∣Famphur∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Sulfotep∣Thionazin |
| CAS | 60-51-5, 298-04-4, 52-85-7, 126-68-1, 56-38-2, 298-00-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Dimethoate∣Disulfoton∣Famphur∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Sulfotep∣Thionazin |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlorométhane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dimethoate 2000 μg/mL∣Disulfoton 2000 μg/mL∣Famphur 2000 μg/mL∣O,O,O-Triethylphosphorothioate 2000 μg/mL∣Parathion-ethyl 2000 μg/mL∣Parathion-methyl 2000 μg/mL∣Phorate 2000 μg/mL∣Sulfotep 2000 μg/mL∣Thionazin 2000 μg/mL |