Learn More
Méthohexital 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30457460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457460 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457460 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP1347.0001
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Methohexital
CAS 151-83-7
Noms d’analytes ou de composants Methohexital
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H18 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Methohexital
Formule InChI InChI=1S/C14H18N2O3/c1-5-7-8-10(3)14(9-6-2)11(17)15-13(19)16(4)12(14)18/h6,10H,2,5,9H2,1,3-4H3,(H,15,17,19)
Type de solution Solution unique
SMILES CCC#CC(C)C1(CC=C)C(=O)NC(=O)N(C)C1=O
Nom IUPAC 5-hex-3-yn-2-yl-1-méthyl-5-prop-2-ényl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 262.3
Quantité 1 mL
Poids de la formule 262,1317 g/mol