Learn More
Méthoprène 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313018
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30313018 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313018 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15045000AC1000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoprene
CAS 40596-69-8
Noms d’analytes ou de composants Methoprene
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H34 O3
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C19H34O3/c1-15(2)22-18(20)14-17(4)11-8-10-16(3)12-9-13-19(5,6)21-7/h8,11,14-16H,9-10,12-13H2,1-7H3/b11-8+,17-14+
SMILES COC(C)(C)CCCC(C)C\C=C\C(=C\C(=O)OC(C)C)\C
Nom IUPAC propan-2-yl (2E,4E)-11-méthoxy-3,7,11-triméthyldodéca-2,4-diénoate
Solvent or Matrix Acetone
Poids moléculaire (g/mol) 310.47
Quantité 1 mL
Poids de la formule 310.2508 g/mol