Learn More
Méthotrexate, Fisher BioRéagents
Code produit. 10705304
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
100mg
10mg
Code produit. 10705304
Marque: Fisher BioReagents BP266510
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le méthotrexate est un antagoniste de lʼacide folique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-05-2
Formule moléculaire C20H22N8O5
Poids moléculaire (g/mol) 454.447
Clé InChI FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Synonyme methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
CID PubChem 126941
ChEBI CHEBI:44185
Nom IUPAC (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridine-6-yl)méthyl-méthylamino]benzoyl]amino]pentanedioïque
SMILES CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methotrexate
Informations sur la décomposition >195°C
Point de fusion 195°C
Couleur Jaune
Résidus d’allumage 0.1% max.
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102.0 %
Conditionnement Verre ambré
Quantité 10 mg
Merck Index 15, 6057
Rotation spécifique +19.0 to +24.0° (+ or -)
Poids de la formule 454.44
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Forme physique Poudre / Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methotrexate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.