Learn More
Méthotrexate, qualité USP et EP, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Código de producto. 15789150 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100mg
1g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15789150
Marca: MP Biomedicals 0219985580
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Chimiothérapie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 59-05-2
Formule moléculaire C20H22N8O5
Poids moléculaire (g/mol) 454.447
Numéro MDL MFCD00150847
Clé InChI FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Synonyme methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
CID PubChem 126941
ChEBI CHEBI:44185
Nom IUPAC (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridine-6-yl)méthyl-méthylamino]benzoyl]amino]pentanedioïque
SMILES CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Methotrexate
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Poids de la formule 454.46
Qualité EP / USP
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methotrexate, USP and EP Grade
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Consejos de prudencia
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: methotrexate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado