Learn More
Méthoxsalen, LoGiCal
Code produit 30457833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457833 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457833 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0555.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthotoxin
CAS 298-81-7
Noms d’analytes ou de composants Xanthotoxin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H8 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Methoxsalen, 9-Methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 8-MOP, 8-MP, 8-Methoxy-6,7-furanocoumarin, 8-Methoxy[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralene, Ammodin, Ammoidin, Deltapsoralen, Geroxalen, Meladinin, Meladinine, Meladoxen, Meloxine, Methoxa-Dome, Methoxsalene, NSC 45923, New-Meladinin, Oxsoralen, Oxsoralen Lotion, Oxsoralen-Ultra, Oxypsoralen, Puvalen, Puvamet, Uvadex, Xanthotoxin, Xanthotoxine, 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-7-methoxy-, delta-lactone (7CI), 5-Demethoxyisoimpinellin, Vitpso
Formule InChI InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
Nom IUPAC 9-méthoxyfuro[3,2-g]chromén-7-one
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 216.19
Quantité 10 mg
Poids de la formule 216,0423 g/mol