Learn More
Méthoxsalen, Mikromol™
Code produit 17992556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992556 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17992556 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0555.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Méthoxsalen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthotoxin
CAS 298-81-7
Noms d’analytes ou de composants Xanthotoxin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H8 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Methoxsalen, 9-Methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 8-MOP, 8-MP, 8-Methoxy-6,7-furanocoumarin, 8-Methoxy[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralene, Ammodin, Ammoidin, Deltapsoralen, Geroxalen, Meladinin, Meladinine, Meladoxen, Meloxine, Methoxa-Dome, Methoxsalene, NSC 45923, New-Meladinin, Oxsoralen, Oxsoralen Lotion, Oxsoralen-Ultra, Oxypsoralen, Puvalen, Puvamet, Uvadex, Xanthotoxin, Xanthotoxine, 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-7-methoxy-, delta-lactone (7CI), 5-Demethoxyisoimpinellin, Vitpso
Formule InChI InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
SMILES COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
Nom IUPAC 9-méthoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one
Poids moléculaire (g/mol) 216.19
Quantité 500 mg
Poids de la formule 216,0423 g/mol