Learn More
Acide méthoxyacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methoxyacetic acid is used in zebrafish embryotoxicity test to evaluate chemical toxicity after exposure of the complete vertebrate embryo during embryogenesis. It is also used in industry as gelling, viscosity and stabilizer reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide méthoxyacétique est utilisé dans le test d’embryotoxicité du poisson-zèbre pour évaluer la toxicité chimique après l’exposition de l’embryon entier de vertébrés pendant l’embryogenèse. Il est également utilisé dans l’industrie comme gélifiant, agent de viscosité et réactif stabilisateur.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methoxyacetic acid |
| Point de fusion | 8°C |
| Densité | 1.174 |
| pH | 1.6 |
| Point d’ébullition | 202°C to 204°C |
| Point d’éclair | 114°C (237°F) |
| Odeur | Odorless |
| Formule linéaire | CH3OCH2CO2H |
| Indice de réfraction | 1.4165 |
| Quantité | 250 g |
| Afficher plus |