Learn More
Méthoxyacétone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10711071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10711071 10 g Flacon en verre 10g
10495745 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10711071 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 175730100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5878-19-3 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5878-19-3
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00008768
Clé InChI CUZLJOLBIRPEFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxyacetone, methoxy-2-propanone, 2-propanone, 1-methoxy, 1-methoxy-2-propanone, 1-methoxyacetone, methoxyaceton, methoxymethyl methyl ketone, methoxy acetone, ch3coch2och3
CID PubChem 22172
Nom IUPAC 1-methoxypropan-2-one
SMILES COCC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoxyacetone
Couleur Jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 118.0°C
Point d’éclair 25°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2COCH3
Indice de réfraction 1.3970 to 1.3990
Quantité 10 g
Beilstein 01, 822
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methoxyacetone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.