Learn More
Chlorhydrate de méthoxylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11459466
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11459466
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19188.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Methoxylamine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of O-methyl oximes from aldehydes. It is orally bioavailable small molecule inhibitor with potential adjuvant activity. It is also used as internal standard for prostaglandin assays by gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de méthoxylamine est utilisé comme réactif dans la préparation dʼoximes O-méthyle à partir dʼaldéhydes. Il sʼagit dʼun inhibiteur de petites molécules biodisponible par voie orale avec une activité adjuvante potentielle. Il est également utilisé comme étalon interne pour les dosages de prostaglandine par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et les anhydrides d’acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-56-6
Formule moléculaire CH6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 83.515
Numéro MDL MFCD00012951
Clé InChI XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-methylhydroxylamine hydrochloride, methoxyamine hydrochloride, methoxylamine hydrochloride, methoxyammonium chloride, o-methylhydroxylamine hcl, aminooxy methane hydrochloride, methoxyamine hcl, unii-203546olmf, hydroxylamine, o-methyl-, hydrochloride, o-methylhydroxyamine hydrochloride
CID PubChem 521874
Nom IUPAC O-méthylhydroxylamine;hydrochloride
SMILES CON.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoxylamine hydrochloride
Point de fusion ∼148°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3589723
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,5989
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Poids de la formule 83.52
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methoxylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methoxylamine hydrochloride