Learn More
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10133050 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
Code produit. 10133050
Marque: Thermo Scientific Acros 146010250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4009-98-7 | C20H20ClOP | 342.80 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4009-98-7
Formule moléculaire C20H20ClOP
Poids moléculaire (g/mol) 342.80
Numéro MDL MFCD00011800
Clé InChI SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methoxymethyl triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl triphenylphosphanium chloride, phosphonium, methoxymethyl triphenyl-, chloride, methoxymethyltriphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenyl-phosphonium chloride, triphenyl methoxymethyl phosphonium chloride, methoxy methyl triphenyl phosphonium chloride
CID PubChem 2723798
Nom IUPAC Méthoxyméthyl(triphényl)phosphanium ; Chlorure
SMILES [Cl-].COC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 195.0°C to 197.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 413.0°C
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2P(C6H5)3Cl
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 342.79
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado