Learn More
Chlorhydrate de méthoxyphénamine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de méthoxyphénamine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxymethamphetamine Hydrochloride |
| CAS | 10-3-5588 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Methoxymethamphetamine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C11 H17 N O . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-Methoxymethamphetamine hydrochloride, Methoxyphenamine hydrochloride, Methoxyphenaminium chloride, NSC 65644, Orthoxine hydrochloride, Ortodrinex hydrochloride, Proasma, dl-Orthoxine hydrochloride, o-Methoxymethamphetamine hydrochloride, Benzeneethanamine, 2-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, 2-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, o-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (7CI,8CI), (+/-)-Methoxyphenamine hydrochloride, dl-o-Methoxy-N,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride, o-Methoxy-N,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12-2)8-10-6-4-5-7-11(10)13-3;/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC(C)Cc1ccccc1OC |
| Nom IUPAC | 1-(2-metoxifenil)-N-metilpropan-2-amina;clorhidrato |
| Afficher plus |