Learn More
Cétone de 1-méthylcyclopropyl de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10103580 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10103580
Marque: Thermo Scientific Acros 147630050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1567-75-5 | C6H10O | 98.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1567-75-5
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Clé InChI OQBCJXUAQQMTRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 1-methylcyclopropyl ketone, 1-1-methylcyclopropyl ethan-1-one, 1-1-methylcyclopropyl ethanone, 1-acetyl-1-methylcyclopropane, ethanone, 1-1-methylcyclopropyl, 1-methylcyclopropyl methyl ketone, methyl 1-methyl cyclopropyl ketone, 1-1-methyl-cyclopropyl-ethanone, methyl1-methylcyclopropylketone
CID PubChem 74067
Nom IUPAC 1-(1-méthylcyclopropyl)éthanone
SMILES CC(=O)C1(CC1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 1-methylcyclopropyl ketone
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8950g/mL
Point d’ébullition 125.0°C to 128.0°C
Point d’éclair 24°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C3H4COCH3
Indice de réfraction 1.4330 to 1.4350
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.895
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 1-methylcyclopropyl ketone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.