Learn More
acétate de méthyle 2-[2,3-dichloro-4-[2-(méthoxyméthyl)butanoyl]phénoxy], Mikromol™
Code produit 30052034
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052034 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052034 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1207.070025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
acétate de méthyle 2-[2,3-dichloro-4-[2-(méthoxyméthyl)butanoyl]phénoxy]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate
CAS 2726534-39-8
Noms d’analytes ou de composants Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H18 Cl2 O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate
Formule InChI InChI=1S/C15H18Cl2O5/c1-4-9(7-20-2)15(19)10-5-6-11(14(17)13(10)16)22-8-12(18)21-3/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3
SMILES CCC(COC)C(=O)c1ccc(OCC(=O)OC)c(Cl)c1Cl
Nom IUPAC 2-[2,3-dichloro-4-[2-(méthoxyméthyl)butanoyl]phénoxy]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 349.21
Quantité 25 mg
Poids de la formule 348.0531 g/mol