Learn More
2-(3-benzoylphényl)propionate de méthyle (ester méthylique du kétoprofène), Mikromol™
Code produit 30462038
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462038 4 x 25 mg -
30052727 25 mg 25mg
30049641 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462038 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0001.3200254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-(3-benzoylphényl)propionate de méthyle (ester méthylique du kétoprofène), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketoprofen Methyl Ester
CAS 47087-07-0
Noms d’analytes ou de composants Ketoprofen Methyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H16 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Methyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C17H16O3/c1-12(17(19)20-2)14-9-6-10-15(11-14)16(18)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H3
Type de solution Neat
SMILES COC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-(3-benzoylphényl)propanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 268.307
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 268.11 g/mol