Learn More
Chlorhydrate de 2-(4-fluorophényl)-2-(pipéridin-2-yl)acétate de méthyle, TRC
Code produit 30474131
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30474131 10 mg 10mg
30481882 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30474131 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM27239010MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(4-Fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
CAS 2732991-86-3
Noms d’analytes ou de composants Methyl 2-(4-Fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H18 F N O2 . Cl H
Synonyme α-(4-Fluorophenyl)-2-piperidineacetic Acid Methyl Ester Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H18FNO2.ClH/c1-18-14(17)13(12-4-2-3-9-16-12)10-5-7-11(15)8-6-10;/h5-8,12-13,16H,2-4,9H2,1H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.COC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccc(F)cc2
Nom IUPAC 2-(4-fluorophényl)-2-(2-pipéridyl)acétate de méthyle ; chlorhydrate
Industry Type Forensics
Poids moléculaire (g/mol) 287.76
Quantité 10 mg
Poids de la formule 287.1088