Learn More
Méthyl 2,5-dichlorobenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2,5-dichlorobenzoate |
| Point de fusion | 37°C to 40°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 2251582 |
| Poids de la formule | 205.04 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyl 2,5-dichlorobenzoate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Methyl 2,5-dichlorobenzoate