Learn More
Méthyle 2,6-difluorobenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327975
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11327975 5 g 5g
11337975 25 g 25g
2 options
Code produit. 11327975
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08063.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13671-00-6 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13671-00-6
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
Numéro MDL MFCD00051778
Clé InChI QNPFLTKQLFSKBY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 518798
Nom IUPAC méthyl 2,6-difluorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC=C1F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2,6-difluorobenzoate
Densité 1.281
Point d’ébullition 203°C to 204°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.476
Quantité 5 g
Beilstein 1948618
Synonyme 2,6-difluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 2,6-difluoro-, methyl ester, acmc-1bxyv, ksc494g7r, methyl2,6-difluorobenzoate, methyl 2,6-difluorobenzoate, 2,6-difluorobenzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonyl-1,3-difluorobenzene
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 97%