Learn More
2-acétamido-5-bromobenzoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11478956
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11478956
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17087.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138825-96-4
Formule moléculaire C10H10BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 272.098
Numéro MDL MFCD00144758
Clé InChI CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetamido-5-bromobenzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-bromobenzoate, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-acetamidobenzoate, acmc-20akiv, pubchem3334, methyl2-acetamido-5-bromobenzoate, labotest-bb lt00454800
CID PubChem 736223
Nom IUPAC méthyle 2-acetamido-5-bromobenzoate
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)Br)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
Point de fusion 132°C to 135°C
Quantité 25 g
Beilstein 7810898
Poids de la formule 272.1
Pourcentage de pureté 97%