Learn More
Méthyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7055735
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15491569
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64385.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 207346-42-7 | C8H7F2NO2 | 187.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207346-42-7
Formule moléculaire C8H7F2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.15
Numéro MDL MFCD09264511
Clé InChI VIAQNTRKUPBQKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4,5-difluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-4,5-difluoro-, methyl ester, pubchem4676, acmc-209fdn, ksc496g7j, methyl 4,5-difluoroanthranilate, methyl2-amino-4,5-difluorobenzoate, methyl 2-amino-4,5-difluoro-benzoate, 2-amino-4,5-difluoro-benzoic acid methyl ester
CID PubChem 18472001
Nom IUPAC m’thyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 2834936
Poids de la formule 187.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide