Learn More
2-aminobenzoate de méthyle (anthranilate de méthyle), Mikromol™
Code produit 17962936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962936 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17962936 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0142.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-aminobenzoate de méthyle (anthranilate de méthyle)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthranilic Acid Methyl Ester
CAS 134-20-3
Noms d’analytes ou de composants Anthranilic Acid Methyl Ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Methylanthranilate, Methyl 2-aminobenzoate, 2-Aminobenzoic acid methyl ester
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1N
Nom IUPAC 2-aminobenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 151,0633 g/mol