Learn More
Méthyle 2-bromo-4-méthylbenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15409678
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15409678
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63144.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 87808-49-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87808-49-9
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.073
Numéro MDL MFCD03840737
Clé InChI DJTUYAFJAGLQCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl2-bromo-4-methylbenzoate, 2-bromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-4-methyl-, methyl ester, pubchem14035, acmc-209qq7, ksc495m0h, methyl 2-bromo-4-methyl-benzoate, 2-bromo-4-methyl-benzoic acid methyl ester
CID PubChem 21779704
Nom IUPAC méthyl 2-bromo-4-méthylbenzoate
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-bromo-4-methylbenzoate
Quantité 1 g
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide