Learn More
2-(bromométhyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate de méthyle, Mikromol
Code produit 30461472
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461472 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461472 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3641.140025
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-(bromométhyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate de méthyle, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(Bromomethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate
CAS 1537890-72-4
Noms d’analytes ou de composants Methyl 2-(Bromomethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C14 H18 Br N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, methyl ester (ACI), Methyl 2-(bromomethyl)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]benzoate (ACI)
Formule InChI InChI=1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(18)16-11-7-5-6-9(10(11)8-15)12(17)19-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,16,18)
Type de solution Neat
SMILES COC(=O)c1cccc(NC(=O)OC(C)(C)C)c1CBr
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 344.201
Quantité 25 mg
Poids de la formule 343.0419 g/mol