Learn More
2-chloro-2-(2-chlorophényl)acétate de méthyle, Mikromol™
Description
2-chloro-2-(2-chlorophényl)acétate de méthyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-Chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate |
| CAS | 90055-47-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyl 2-Chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C9 H8 Cl2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benzeneacetic acid, α,2-dichloro-, methyl ester, Methyl 2-chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate, Methyl chloro(2-chlorophenyl)acetate, Methyl α,2-dichlorobenzeneacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8Cl2O2/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10/h2-5,8H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(Cl)c1ccccc1Cl |
| Nom IUPAC | 2-chloro-2-(2-chlorophényl)acétate de méthyle |
| Afficher plus |