Learn More
Méthyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10061094
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
Code produit. 10061094
Marque: Thermo Scientific Maybridge MO07903CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 287714-35-6
Formule moléculaire C6H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.568
Numéro MDL MFCD08690330
Clé InChI VJOKXLBQCKCWLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloropyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, pubchem9777, acmc-1cq94, 2-chloro-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-methoxycarbonyl pyrimidine
CID PubChem 12627752
Nom IUPAC 2-chloropyrimidine-5-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 172.57
Pourcentage de pureté 97%