Learn More
Methyl (2-furfurylthio)acétate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11465367
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11465367
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22717.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108499-33-8
Formule moléculaire C8H10O3S
Poids moléculaire (g/mol) 186.23
Numéro MDL MFCD02283460
Clé InChI XPVNCXPHDABNLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-furfurylthio acetate, methyl 2-furan-2-ylmethyl thio acetate, acetic acid,2-2-furanylmethyl thio-, methyl ester, methyl 2-furan-2-ylmethyl sulfanyl acetate, acmc-20f6v3, aceticacid, 2-furanylmethyl thio-methylester, methyl-2-furfurylthio acetate, methyl 2-2-furylmethylthio acetate, furfurylthio acetic acid methyl ester, 2-furfurylthio acetic acid methyl ester
CID PubChem 7022533
Nom IUPAC méthyl 2-(furan-2-ylméthylsulfanyl)acétate
SMILES COC(=O)CSCC1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (2-furfurylthio)acetate
Point d’ébullition 95°C (3 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 5 g
Poids de la formule 186.23
Pourcentage de pureté 97%