Learn More
Méthyl 2-iodo-5-méthylbenzoate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15446727
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15446727
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33853.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 103440-52-4 | C9H9IO2 | 276.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103440-52-4
Formule moléculaire C9H9IO2
Poids moléculaire (g/mol) 276.07
Numéro MDL MFCD12198129
Clé InChI DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14263946
Nom IUPAC méthyle 2-iodo-5-méthylbenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(I)C=CC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 2-iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-iodo-5-methyl-, methyl ester, benzoic acid,2-iodo-5-methyl-, methyl ester, acmc-20dzjp, methyl 6-iodo-m-toluate, methyl2-iodo-5-methylbenzoate, 4-iodo-3-methoxycarbonyltoluene, 6-iodo-m-toluic acid methyl ester, methyl 2-iodanyl-5-methyl-benzoate, methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Poids de la formule 276.07
Pourcentage de pureté 95%