Learn More
2-méthoxy-5-(méthylsulfonyl)benzoate de méthyle, Mikromol™
Description
2-méthoxy-5-(méthylsulfonyl)benzoate de méthyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoate |
| CAS | 63484-12-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H12 O5 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic acid methyl ester, Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)-benzoate, Tiapride Hydrochloride Imp. A (EP), Tiapride Hydrochloride Impurity A, Tiapride Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O5S/c1-14-9-5-4-7(16(3,12)13)6-8(9)10(11)15-2/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | 2-méthoxy-5-méthylsulfonylbenzoate de méthyle |
| Afficher plus |