Learn More
2-Méthylbutyrate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347985
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11347985
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08103.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 868-57-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 868-57-5
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009335
Clé InChI OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl 2-methyl butyrate, methyl s-2-methylbutanoate, 2-methylbutyric acid methyl ester, butyric acid, 2-methyl-, methyl ester, dl-2-methylbutyric acid methyl ester, methyl dl-2-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutanoate
CID PubChem 13357
Nom IUPAC methyl 2-methylbutanoate
SMILES CCC(C)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-methylbutyrate
Point d’ébullition 114°C to 116°C
Point d’éclair 16°C (61°F)
Odeur Fruit-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1720409
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%