Learn More
2-Méthylbutyrate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15214814 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize'
5kg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15214814
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 450231000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 868-57-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 868-57-5
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009335
Clé InChI OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl 2-methyl butyrate, methyl s-2-methylbutanoate, 2-methylbutyric acid methyl ester, butyric acid, 2-methyl-, methyl ester, dl-2-methylbutyric acid methyl ester, methyl dl-2-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutanoate
CID PubChem 13357
Nom IUPAC 2-méthylbutanoate de méthyle
SMILES CCC(C)C(=O)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 2-methylbutyrate
Densité 0.8850g/mL
Point d’ébullition 115.0°C
Point d’éclair 18°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH(CH3)COOCH3
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.885
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 2-methylbutyrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement